Merck
262145
Sigma-Aldrich
パーフルオロヘキシルヨージド
99%
別名:
トリデカフルオロ-1-ヨードヘキサン, 1-ヨードトリデカフルオロヘキサン, 1-ヨードパーフルオロヘキサン, トリデカフルオロヘキシルヨージド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,140
25 G
¥10,100
¥4,140
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,140
25 G
¥10,100
About This Item
化学式:
CF3(CF2)5I
CAS番号:
分子量:
445.95
Beilstein:
1802118
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,140
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
117 °C (lit.)
密度
2.063 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
iodo
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C6F13I/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)20
InChI Key
BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
パーフルオロヘキシルヨージドは様々な水素結合性受容体と 1:1 複合体を形成します[1]。ラジカル反応によりイソシトロネレン/プロペン共重合体上に接合し、フッ素化側鎖を持つポリ(α‐オレフィン)を生成します[2]。アゾ‐ビス(イソブチロニトリル)(AIBN)を開始剤として用いた、酢酸ビニルへのパーフルオロヘキシルヨージドのラジカル付加について研究されています[3]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
239.0 °F - closed cup
引火点(℃)
115 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
262145-25G:4548173987446
262145-500G:
262145-5G:4548173987453
262145-BULK:
262145-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of reaction conditions on the radical addition of perfluorohexyl iodide to vinyl acetate.
Napoli M, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 57(1), 219-227 (1992)
Rafel Cabot et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (15)(15), 2005-2007 (2009-04-01)
Quantitative studies of the 1 : 1 complexes formed between perfluorohexyl iodide and a variety of hydrogen-bond acceptors have been used to probe the relationship between halogen bonding, hydrogen bonding, desolvation and the electrostatics of non-covalent interactions.
Alexander A Marchione et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 286, 143-147 (2017-12-16)
A train of BURBOP universal rotation pulses has been used to generate a spin lock sufficient to observe TOCSY correlations over a 46 kHz
Zirconocene-MAO-catalyzed homo-and copolymerizations of linear asymmetrically substituted dienes with propene: A novel strategy to functional (co) poly (a-olefin) s.
Hackmann M, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 199(8), 1511-1517 (1998)
Qian S Liu et al.
Environmental science & technology, 51(17), 10173-10183 (2017-07-27)
Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) are a global concern because of their ubiquitous occurrence and high persistence in human blood, and increasing amounts of unidentified fluorinated compounds are now becoming new exposure issues. This study aims to investigate the structure-related