アッセイ
97%
形状
solid
bp
220-221 °C/15 mmHg (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C18H31N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(19)16-14-17/h13-16H,2-12,19H2,1H3
InChI Key
KLPPPIIIEMUEGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ドデシルアニリンは以下の用途で使用されてきました:
- 4-ドデシルフェニルアゾスルホン酸ナトリウムの合成
- 単層カーボンナノチューブ(SWNT)の水溶性化の検討
- デカメチルフェロセン(DMFc)による分子酸素(O2)還元におけるプロトン移動ステップ
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
233544-1G:
233544-5G:
233544-VAR:
233544-BULK:
試験成績書(COA)
Su B, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 639(1), 102-108 (2010)
Water solubilization of single-walled carbon nanotubes by functionalization with glucosamine.
Nano Letters, 2(4), 369-373 (2002)
A photodestructible surfactant.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 19, 2245-2246 (1994)
Nature methods, 16(5), 417-420 (2019-04-17)
We report the identification of a photocleavable anionic surfactant, 4-hexylphenylazosulfonate (Azo), which can be rapidly degraded by ultraviolet irradiation, for top-down proteomics. Azo can effectively solubilize proteins with performance comparable to that of sodium dodecyl sulfate (SDS) and is compatible