Merck
222100
Sigma-Aldrich
4-(ヘキシルオキシ)アニリン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥14,300
25 G
¥47,000
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥14,300
25 G
¥47,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
193.29
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
155-158 °C/5 mmHg (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C12H19NO/c1-2-3-4-5-10-14-12-8-6-11(13)7-9-12/h6-9H,2-5,10,13H2,1H3
InChI Key
DJRKHTCUXRGYEU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-(Hexyloxy)aniline was used in the synthesis of 4-hydroxy-4′-hexyloxyazobenzene[1].
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
222100-VAR:
222100-5G:
222100-BULK:
222100-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
George SM and Kim J.
Bull. Korean Chem. Soc., 30(5), 1143-1146 (2009)
T A Meyer et al.
Journal - Association of Official Analytical Chemists, 74(5), 766-771 (1991-09-01)
We have devised a method to quantitate the nitrosamine, 2-ethylhexyl-4-(N-methyl-N-nitrosoamino) benzoate (NPABAO), in commercial products containing the sunscreen ingredient, Padimate O. The method involves a minimum of cleanup steps to afford a nonaqueous extract from product emulsions suitable for analysis