Merck
277177
Sigma-Aldrich
Methanol-13C
99 atom % 13C
別名:
13C Labeled methanol, Methyl alcohol-13C, Methyl-13C alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3OH
CAS番号:
分子量:
33.03
Beilstein:
1697016
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品277177は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
テクニック
NMR: suitable
bio NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.329 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
密度
0.815 g/mL at 25 °C
フォーマット
neat
質量シフト
M+1
保管温度
room temp
SMILES記法
[13CH3]O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-OUBTZVSYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
13CH3OH is isotopically enriched form of methyl alcohol.
アプリケーション
Methyl-13C alcohol is an external reference for the assignment of polymer constitution using nuclear magnetic resonance spectroscopy. It is used to study the proton transfer processes, which offering possibilities for the quantitative mechanism studies of proton-related catalytic reactions. This isotope-enrich solvent is used to confirm the distribution and arrangement of metals from metal organic frame work (MOF) using host-guest interaction study. Also used as trideuteromethylation reagent for the synthesis of deuterated drugs.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277177-5G:4548173128948
277177-1G:4548173128931
277177-BULK:
277177-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Xue Lu Wang et al.
Nature communications, 7, 11918-11918 (2016-06-18)
Proton transfer (PT) processes in solid-liquid phases play central roles throughout chemistry, biology and materials science. Identification of PT routes deep into the realistic catalytic process is experimentally challenging, thus leaving a gap in our understanding. Here we demonstrate an
Sven Bodenstedt et al.
Nature communications, 12(1), 4041-4041 (2021-07-02)
Optically pumped magnetometers (OPMs) based on alkali-atom vapors are ultra-sensitive devices for dc and low-frequency ac magnetic measurements. Here, in combination with fast-field-cycling hardware and high-resolution spectroscopic detection, we demonstrate applicability of OPMs in quantifying nuclear magnetic relaxation phenomena. Relaxation
Monica I Espinosa et al.
Nature communications, 11(1), 5564-5564 (2020-11-06)
Utilising one-carbon substrates such as carbon dioxide, methane, and methanol is vital to address the current climate crisis. Methylotrophic metabolism enables growth and energy generation from methanol, providing an alternative to sugar fermentation. Saccharomyces cerevisiae is an important industrial microorganism