Merck
609803
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
20 atom % 17O
別名:
Methyl alcohol-17O
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥289,000
¥289,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥289,000
About This Item
化学式:
CH317OH
分子量:
33.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥289,000
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
20 atom % 17O
品質水準
アッセイ
99% (CP)
分子量
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609803-VAR:
609803-1G:
609803-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)