Merck
606936
Sigma-Aldrich
Methanol-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
別名:
Methyl-13C,d3 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3OH
CAS番号:
分子量:
36.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
-98 °C (lit.)
密度
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1+1D3
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-KQORAOOSSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606936-VAR:
606936-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)