Merck
264512
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロフェニルアセトニトリル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CN
CAS番号:
分子量:
153.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.481 (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1CC#N
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
InChI Key
GVAYBGQTAADLJS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,6-Difluorophenylacetonitrile has been used in the synthesis of ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)-2-ethyl-3-oxobutyrate[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
264512-1G:4548173126722
264512-5G:4548173126739
264512-BULK:
264512-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G Sbardella et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 12(1), 37-50 (2001-07-05)
Several 5-alkyl, 5-alkenyl, 5-iso-alkyl, 5-halo, 5-aminomethyl and 5-carboxy derivatives of S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-benzyloxopyrimidines), DATNOs (dihydro-alkylthionaphthylmethyl-oxopyrimidines) and F2-S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-2,6-difluorobenzyl-oxopyrimidines) have been prepared and tested as anti-HIV-1 agents. S-DABO derivatives bearing at C-6 position monosubstituted phenylmethyl or heteroarylmethyl units