Merck
437786
Sigma-Aldrich
ジエチルクロロマロナート
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥11,500
25 ML
¥43,100
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥11,500
25 ML
¥43,100
About This Item
化学式:
ClCH(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
194.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(Cl)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WLWCQKMQYZFTDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Diethyl chloromalonate (Diethyl α-chloromalonate) is a 2-halo-1,3-dicarbonyl compound.[1] It participates in K2CO3-catalyzed domino reactions (Michael alkylation, Mannich alkylation, and aldol alkylation) of salicylic aldehyde derivatives to afford functionalized 2,3-dihydrobenzofurans.[2] It reacts with Cs2CO3 in the presence of elemental S8 or Sen to afford the corresponding diethyl thioxo- or selenoxomalonates, which can be trapped in situ with various 1,3-dienes.[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
437786-BULK:
437786-25ML:
437786-5ML:
437786-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of cycloaddition chemistry of thio-and selenocarbonyls derived from reaction of elemental sulfur and selenium with stabilized a-halo anions.
Abelman MM.
Tetrahedron Letters, 32(50), 7389-7392 (1990)
R N Henrie et al.
Journal of medicinal chemistry, 26(4), 559-563 (1983-04-01)
Reaction of diethyl chloromalonate with beta-mercapto amines, 9, gave 1,4-thiazin-3-ones, 10, which were alkylated exclusively at the lactam oxygen with triethyloxonium tetrafluoroborate and subsequently condensed with guanidine to give the first reported 5-thiapterins, 8. Oxidation of 8 with m-chloroperoxybenzoic acid
Qu-Bo Li et al.
The Journal of organic chemistry, 76(17), 7222-7228 (2011-07-29)
The K(2)CO(3)-catalyzed domino reactions (Michael alkylation, Mannich alkylation, and aldol alkylation) of salicylic aldehyde derivatives (2-hydroxyaryl-α,β-unsaturated ketones, 2-hydroxyarylnitroalkenes, 2-hydroxyarylimines, and salicylic aldehydes) and 2-halo-1,3-dicarbonyl compounds (diethyl α-bromomalonate, diethyl α-chloromalonate, ethyl 2-chloroacetoacetate, and 3-chloropentane-2,4-dione) were carried out under mild conditions to