Merck
308188
Sigma-Aldrich
ベンゾイルイソシアナート
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥6,210
5 G
¥21,300
¥6,210
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥6,210
5 G
¥21,300
About This Item
化学式:
C6H5CONCO
CAS番号:
分子量:
147.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,210
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.5514 (lit.)
bp
94-96 °C/21 mmHg (lit.)
密度
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isocyanate
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C=NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The reaction mechanism of benzoyl isocyanate with 6-benzyl-6-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene was studied[1].
アプリケーション
Benzoyl isocyanate was used as a capping reagent for low-reactivity hydroxy groups in the solid-phase-supported oligosaccharide synthesis[2].
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
308188-1G:
308188-VAR:
308188-5G:
308188-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cong Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(8), 2913-2919 (2010-02-09)
Reaction mechanisms of the 6-benzyl-6-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene with benzoyl isocyanate have been investigated using density functional theory (DFT) at the B3LYP/6-31G(d,p) level of theory. The reaction proceeding along six competitive channels includes two categories. That is, two channels are formally [3,3]-sigmatropic rearrangements
Xiangyang Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1853-1857 (2004-04-03)
Solid-phase-supported oligosaccharide synthesis of a core N-glycan tetrasaccharide and of a trisaccharide containing the Galili antigen is reported. The synthesis is based on a hydroxymethylbenzyl benzoate spacer-linker system attached to the Merrifield resin, O-Fmoc-protected O-glycosyl trichloroacetimidates as glycosyl donors, and
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F