Merck
254185
Sigma-Aldrich
臭化銅(I)
99.999% trace metals basis
別名:
臭化第一銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuBr
CAS番号:
分子量:
143.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
504 °C (lit.)
密度
4.71 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[Cu]Br
InChI
1S/BrH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NKNDPYCGAZPOFS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化銅(I)は淡緑色の無機反磁性固体で、硫化亜鉛のような高分子構造をとります。水に不溶であり、触媒、ナノ材料合成、太陽電池の分野で広く使用されています。
アプリケーション
臭化銅(I)は以下に使用できます:
  • 有機太陽電池(OSC)用の溶液加工可能な正孔輸送層(HTL)。CuBrは太陽電池のエネルギー変換効率を向上させます。
  • フォトルミネッセンス金属有機構造体(MOF)の合成のための前駆体。
  • 外部量子効率が最大21.3%のOLEDのドーパントとして、発光性の高い3配位銅(I)錯体の合成。
  • 速度定数決定のため、14の異なる溶媒中の三級ハロゲン化アルキルの原子移動ラジカル重合(ATRP)反応のための配位子を持つ触媒。
  • 分子内ラジカルトラップ支援原子移動ラジカルカップリングによる大環状ポリマー合成。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
254185-BULK:
254185-VAR:
254185-100G:4548173125077
254185-10G:4548173125084
文書ライブラリにアクセスする
Highly Efficient Green Organic Light-Emitting Diodes Containing Luminescent Three-Coordinate Copper(I) Complexes
Masashi Hashimoto, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133, 10348-10351 (2011)
An acs-Type Metal--Organic Framework with an Unprecedented Undecanuclear Copper Cluster as Secondary Building Unit
Sheng Hu, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2012, 3669-3673 (2012)
Carla Sardo et al.
International journal of pharmaceutics, 563, 347-357 (2019-04-03)
Sustained pulmonary delivery of tobramycin from microparticles composed of drug/polymer nanocomplexes offers several advantages against traditional delivery methods. Namely, in patients with cystic fibrosis, microparticle delivery can protect the tobramycin being delivered from strong mucoadhesive interactions, thus avoiding effects on
Copper Bromide as an Efficient Solution-Processable Hole Transport Layer for Organic Solar Cells: Effect of Solvents
Ranoo Bhargav, et al.
ACS Omega, 4, 6028-6034 (2019)
Thomas F Cooke et al.
Cell, 171(2), 427-439 (2017-10-07)
Parrot feathers contain red, orange, and yellow polyene pigments called psittacofulvins. Budgerigars are parrots that have been extensively bred for plumage traits during the last century, but the underlying genes are unknown. Here we use genome-wide association mapping and gene-expression
資料
CSIROの研究者による、RAFT重合に関するレビューです。
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
プロトコル
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
RAFT(可逆的付加-開裂連鎖移動)重合によるPMMAおよびPVAcの典型的な重合手順をご紹介します。
ATRP(原子移動ラジカル重合)によるPMMAおよびPSの典型的な重合手順をご紹介します。
すべて表示