Merck
8.14658
Sigma-Aldrich
Copper(II) bromide
for synthesis
別名:
Copper(II) bromide, Copper dibromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Br2Cu
CAS番号:
分子量:
223.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-167-2
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
crystals
有効性
536 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
900 °C/1013 hPa
mp
498 °C
溶解性
1200 g/L
密度
4.71 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2000 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3