組成
Dye content, 99%
mp
263-265 °C (lit.)
λmax
528 nm
SMILES記法
OCl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=C\C(=N/CC)C(C)=CC3=C(c2cc1C)c4ccccc4C(=O)OCC
InChI
1S/C28H30N2O3.ClHO4/c1-6-29-23-15-25-21(13-17(23)4)27(19-11-9-10-12-20(19)28(31)32-8-3)22-14-18(5)24(30-7-2)16-26(22)33-25;2-1(3,4)5/h9-16,29H,6-8H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/b30-24+;
InChI Key
HDAFVOZRAUFNQH-WTKGSRSZSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
252441-250MG:
252441-1G:
252441-BULK:
252441-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
蛍光消光顕微鏡は、グラフェンやMoS2のような2次元材料を、迅速かつ安価に、高い忠実度で可視化する。
グラフェンベースのナノ材料は、DNA、たんぱく質、細胞、標的薬剤、ポリマー、ナノ粒子などと結合可能であり、多用な化学的性質を有するため、生物医学研究のための魅力的なナノプラットフォームとなります。
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.