Merck
283924
Sigma-Aldrich
ローダミンB イソチオシアナート
Rhodamine B isothiocyanate
mixed isomers
別名:
RBITC
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥28,600
500 MG
¥104,000
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥28,600
500 MG
¥104,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H30ClN3O3S
CAS番号:
分子量:
536.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥28,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
purple to violet
red to red-brown
溶解性
methanol: 10 mg/mL
λmax
555 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccc(cc4C(O)=O)N=C=S)=[N+](\CC)CC)c1
InChI
1S/C29H29N3O3S.ClH/c1-5-31(6-2)20-10-13-23-26(16-20)35-27-17-21(32(7-3)8-4)11-14-24(27)28(23)22-12-9-19(30-18-36)15-25(22)29(33)34;/h9-17H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI Key
YVSWPCCVTYEEHG-UHFFFAOYSA-N
詳細
ローダミンBイソチオシアネート(RBITC)は蛍光色素です。これは、成体ラットの網膜ニューロンの順行性および逆行性マーカーとして機能します。(現行GD)また、RBITC、RhIc、RITCおよびTRITCとしても知られています。
アプリケーション
ローダミンBイソチオシアネートは、病原菌Staphylococcus aureus を標識する蛍光プローブとして使用され、また、I型コラーゲン(C1)の標識にも使用されています。その他の用途には、生細胞の蛍光プローブとして
  • 免疫グロブリンの標識
  • が含まれます。
  • デキストランのようなRBITC標識分子は、細胞′のエンドサイトーシス活性のプローブとして、また細胞に印をつけて、その後の移動を検出できるように使用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
283924-500MG:
283924-BULK:
283924-VAR:
283924-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transdermal Delivery of Functional Collagen Via Polyvinylpyrrolidone Microneedles
Sun W
Annals of Biomedical Engineering, 43, 2978-2990 (2015)
Labeling of the pathogenic bacterium Staphylococcus aureus with gold or ferric oxide-core nanoparticles highlights new capabilities for investigation of host?pathogen interactions
Depke M
Cytometry. Part A : the Journal of the International Society For Analytical Cytology, 85, 140-150 (2014)
The use of rhodamine-B-isothiocyanate (RITC) as an anterograde and retrograde tracer in the adult rat visual system.
Thanos S
Brain Research, 406, 317-321 (1987)
Modification of fluorescent-antibody procedures employing crystalline tetramethylrhodamine isothiocyanate.
M L SMITH et al.
Journal of bacteriology, 83, 1358-1359 (1962-06-01)
Dingbin Liu et al.
ACS nano, 6(12), 10999-11008 (2012-11-06)
We designed a recyclable Hg(2+) probe based on Rhodamine B isothiocyanate (RBITC)-poly(ethylene glycol) (PEG)-comodified gold nanoparticles (AuNPs) with excellent robustness, selectivity, and sensitivity. On the basis of a rational design, only Hg(2+) can displace RBITC from the AuNP surfaces, resulting
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー