スキップする
83702
ローダミン123
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
別名:
2-(6-アミノ-3-イミノ-3H-キサンテン-9-イル)安息香酸 メチルエステル
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
在庫
¥15,200
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥50,300
この商品について
化学式:
C21H17ClN2O3
CAS番号:
分子量:
380.82
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-687-8
Beilstein/REAXYS Number:
6030951
MDL number:
¥15,200
在庫詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
impurities
≤10% water
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
suitability
in accordance for fluorescence, suitable for fluorescence
SMILES string
Cl[H].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=N)C=C3Oc4cc(N)ccc24
InChI
1S/C21H16N2O3.ClH/c1-25-21(24)15-5-3-2-4-14(15)20-16-8-6-12(22)10-18(16)26-19-11-13(23)7-9-17(19)20;/h2-11,22H,23H2,1H3;1H
InChI key
MYFATKRONKHHQL-UHFFFAOYSA-N
General description
ローダミン123は蛍光色素です。
Application
ローダミン123は、次の用途で使用されています。
  • 蛍光蓄積アッセイで機能的トランスポーター活性を測定するためにP-糖タンパク質(P-gp)の基質として。
  • フローサイトメトリーでP-gp発現を推定するために細胞を標識するため。
  • 輸送に関する研究において、頂端から側底(AB輸送)または側底から頂端(BA輸送)に添加されました。
  • ミトコンドリア膜電位(ΔΨm)の検出。
Biochem/physiol Actions
Pgpの機能性レポ-タ-としてフロ-サイトメトリ-において最も一般的に使用される蛍光色素です。癌の治療においては、MDRタンパク質の機能分析がMDRタンパク質発現量よりも良い予後の指標です。Rh 123 は、PE-Cy5 および AMCA (7-アミノ-4-メチルクマリン-3-酢酸)等の一般的なタンパク質標識色素と組み合わせても蛍光干渉がなく、多パラメ-タ-解析に使用可能です。最近の報告で、Rh 123 はMRP1の基質であることも示されてます。
ローダミン123は通常、フローサイトメトリーにおいてP-糖タンパク質(P-gp)の機能レポーターとして使用されます。
Other Notes
超生体ミトコンドリアの特異的色素
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
R8004D1054309825
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥85% (HPLC)
description
mitochondrial specific fluorescent dye
description
≥95%
description
Cell-permeable fluorogenic probe that is useful for the detection of reactive oxygen species (ROS) such as peroxide and peroxynitrite.
suitability
suitable for fluorescence, in accordance for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, red
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥85% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ローダミン123
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–5/5 質問  
  1. Which is the storage conditions recommend for this product?
    1 回答
    1. This product may be stored at room temperature.
      役に立ちましたか?
  2. What are the excitation and emission wavelengths for Rhodamine 123 (Product Nos. 83702 and R8004)?
    1 回答
    1. Using ethanol as the solvent, the excitation maximum is  511 nm and the emission maximum is 534 nm.  The recommended excitation and emission wavelengths in PBS are 488 and 515-575 nm, respectively.
      役に立ちましたか?
  3. Why would one select Rhodamine 123 (Product Nos. 83702 and R8004) instead of other rhodamine compounds?
    1 回答
    1. Due to is comparatively low toxicity, Rhodamine 123 is the dye of choice for visualizing mitochondria or for cell viability measurements.
      役に立ちましたか?
  4. What is the solubility of Rhodamine 123, (Product Nos. 83702 and R8004)?
    1 回答
    1. Rhodamine 123 is soluble in ethanol at 20 mg/mL, and has been reported soluble in ether, various fats and lipids, and has limited solubility in water (no concentration given).
      役に立ちましたか?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.