製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥99.0% (UV)
形状
crystals
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble
methanol: soluble
蛍光検出
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
InChI Key
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83695-VAR:
83695-BULK:
83695-250MG:
試験成績書(COA)