Merck
239801
Sigma-Aldrich
ピクリン酸
ReagentPlus®, ≥99%
別名:
2,4,6-トリニトロフェノール, PA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(O2N)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
229.10
カラーインデックス番号:
10305
Beilstein:
423400
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
蒸気圧
1 mmHg ( 195 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
含みます
35% water
expl. lim.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
SMILES記法
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
InChI Key
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Desen. Expl. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239801-10G:4548173122656
239801-BULK:
239801-50G:4548173122663
239801-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A G Miriam Leenders et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(44), 11333-11346 (2008-10-31)
Ca(v)2.2 channels are localized at nerve terminals where they play a critical role in neurotransmission. However, the determinant that controls surface retention of these channels has not been identified. Here, we report that presynaptic surface localization of Ca(v)2.2 is mediated