Merck
49781
Sigma-Aldrich
グリセロール 溶液
83.5-89.5% (T)
別名:
1,2,3-プロパントリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
CAS番号:
分子量:
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
50161901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
アッセイ:
83.5-89.5% (T)
テクニック:
MALDI-MS: suitable
bp:
182 °C/20 mmHg (lit.)
品質水準
アッセイ
83.5-89.5% (T)
フォーム
viscous liquid
テクニック
MALDI-MS: suitable
不純物
10.5-16.5% water
強熱残分
≤0.01% (as SO4)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI Key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリセロールは無色無臭で粘性があり、甘味性の液体として存在します。石油化学原料からだけでなく、天然にも由来します。グリセロールは、幅広いアプリケーションを持ち、事実上最も高価値で汎用的な化学基質の1つです。医薬品の製剤化、化粧品、食料品、および洗面化粧品において、軟化剤、溶媒、甘味料として使用できます。非常に安定であり、常温で簡単に保存できます。また、非刺激性で、環境への悪影響もありません。
アプリケーション
グリセロール溶液は以下に使用されています:
  • 擬似血液の調製
  • 表皮を模倣したフィルム
  • 核保存バッファーの構成要素
生物化学的/生理学的作用
グリセロールは、吸湿性であり、3つの親水性のアルコール性水酸基を有するため水に溶けます。分子間および分子内の両方の水素結合を形成し、非常に柔軟な分子を形成します。グリセリンの生理学的効果は、細胞を介した免疫に基づき、IgGの生産とヒスタミンの遊離を増加させます。
グリセロールは以下に使用されています:
  • Mycobacterium tuberculosisおよびMycobacterium aviumの培養における添加剤。
  • 酵素的バイオ燃料電池の設計における燃料。
  • 中性および酸性糖鎖の解析のための、4-HCCAおよび3-アミノ­キノリンとの液体混成マトリックス。
  • 高速原子衝撃MSのためのマトリックス。
  • MALDI(マトリックス支援レーザー脱離/イオン化質量分析法)解析による定量実験のための液体マトリックス。
その他情報
グリセロキナーゼ、グリセロールデヒドラターゼ、およびグリセロールオキシダーゼのアッセイ用基質です。
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
49781-5L:
49781-6X1L:
49781-1L:
49781-500ML:
49781-VAR:
49781-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Glycerol dehydratase from Aerobacter aerogenes.
B C Johnson et al.
Methods in enzymology, 42, 315-323 (1975-01-01)
H.U. Bergmeyer, ed.
Methods of Enzymatic Analysis, 2, 216-216 (1983)
Multilayered tissue mimicking skin and vessel phantoms with tunable mechanical, optical, and acoustic properties
Chen AI, et al.
Medical Physics, 43(6), 3117-3131 (2016)
Glycerol oxidase from Aspergillus japonicus.
T Uwajima et al.
Methods in enzymology, 89 Pt D, 243-248 (1982-01-01)
Protocol: Optimised methodology for isolation of nuclei from leaves of species in the Solanaceae and Rosaceae families
Sikorskaite S, et al.
Plant methods, 9(1), 31-31 (2013)