Merck
236128
Sigma-Aldrich
フッ化コバルト(II)
powder
別名:
フッ化第一コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoF2
CAS番号:
分子量:
96.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
フォーム
powder
濃度
37.8-40.6% (fluorine (F) basis (with lead acetate, gravimetric))
密度
4.43 g/mL at 25 °C
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
F[Co]F
InChI
1S/Co.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
YCYBZKSMUPTWEE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236128-100G:
236128-25G:4548173314501
236128-5G:
236128-BULK:
236128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ali Talimian et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(1) (2019-12-28)
Highly dense magnesium aluminate spinel bodies are usually fabricated using pressure-assisted methods, such as spark plasma sintering (SPS), in the presence of lithium fluoride as a sintering aid. The present work investigates whether the addition of transition metal fluorides promotes
Ru-Pan Wang et al.
The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 121(45), 24919-24928 (2017-11-25)
We show that with 2p3d resonant inelastic X-ray scattering (RIXS) we can accurately determine the charge-transfer parameters of CoF
資料
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
リチウムイオン電池はその特性から、携帯性、充電性、コストの安さから電力貯蔵用として普及している。