Merck
235741
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラプロピル
95%
別名:
テトラプロポキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥11,000
¥11,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥11,000
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2O)4Si
CAS番号:
分子量:
264.43
Beilstein:
1706115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI Key
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235741-100G:
235741-BULK:
235741-VAR:
235741-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。