If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
おすすめの製品
分子量
average Mn ~550
品質水準
屈折率
n20/D 1.405
粘度
~25 cSt
bp
182 °C
密度
0.95 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
PDMSは、 機械的強度、透明度、 酸素透過性が高いため、眼科アプリケーションで選ばれる材料となっています。ポリマーとして使用して、 PDMSとポリ(N-イソプロピルアクリルアミド(PNIPAAM)のグルコース透過性の相互浸透ネットワークを 調製することができます。このネットワークは、眼科アプリケーションで使用できます。
PDMSは、 耐火・耐熱ポリウレタン-PDMSハイブリットの合成にも使用できます。PDMSを添加することで、 熱分解条件下でのポリウレタンの引火性が低くなり、熱安定性が得られます。
PDMSは、 TEOSベースの石保護用ハイブリッド クラックフリーキセロゲルを調製するための添加剤して使用されます。PDMSの添加により、ゲル化プロセスが加速され、 効果的な石保護を実現する役に立ちます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
481939-100ML:
481939-VAR:
481939-BULK:
481939-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
関連コンテンツ
このキットで、さまざまなポリジメチルシロキサン(PDMS)表面を長期間親水性に改質することができます。
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 回答-
役に立ちましたか?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 回答-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
役に立ちましたか?
-
-
Hello, good afternoon, excuse me, I have a question about PDMS hydroxyl terminated. What curing agent is used to have PDMS films?
1 回答-
Generally, Sylgard 184 is the curing agent for PDMS, for example, 761028:https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/761028
The product contains two components. One is the curing agent. The other is vinyl-terminated PDMS. Unfortunately, the curing agent is not sold separately.役に立ちましたか?