Merck
235768
Sigma-Aldrich
ビニルトリメトキシシラン
98%
別名:
(トリメトキシシリル)エチレン, エテニルトリメトキシシラン, トリメトキシ(ビニル)シラン, トリメトキシビニルシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHSi(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
148.23
Beilstein:
1099136
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
InChI Key
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ビニルトリメトキシシラン(VTMS)は、シリコンおよびヒドロキシル基を有するシランカップリング剤であり、湿潤性を改善し、さまざまな複合体の超疎水性を強化するために使用できます。
アプリケーション
VTMSは、TiO2、タルク、カオリン、酸化マグネシウムナノ粒子、リン酸アンモニウム、PEDOTなどのさまざまな材料を超疎水性とするために使用することができます。当該材料をキャッピングすることによって表面を改質し、耐水性の保護層を生成するため、主たるコーティング業界で使用できます。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
235768-100ML:
235768-5ML:
235768-BULK:
235768-VAR:
235768-500ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariana E Ghica et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-07)
The present work describes for the first time the preparation of silica-based aerogel composites containing tetraethoxysilane (TEOS) and vinyltrimethoxysilane (VTMS) reinforced with Kevlar® pulp. The developed system was extensively investigated, regarding its physical, morphological, thermal and mechanical features. The obtained
Nadir Hussain et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
Plastic bottles are generally recycled by remolding them into numerous products. In this study, waste from plastic bottles was used to fabricate recycled polyethylene terephthalate (r-PET) nanofibers via the electrospinning technique, and high-performance conductive polyethylene terephthalate nanofibers (r-PET nanofibers) were
Synthesis and characterization of PEDOT: P (SS-co-VTMS) with hydrophobic properties and excellent thermal stability.
Cho W, et al.
Polymer, 8(5), 189-189 (2016)
UV-induced switching behavior of novel fluoroalkyl end-capped vinyltrimethoxysilane oligomer/titanium oxide nanocomposite between superhydrophobicity and superhydrophilicity with good oleophobicity.
Sawada E, et al.
Composites Part B: Engineering, 41(6), 498-502 (2010)
Preparation of morphology-controlled fluoroalkyl end-capped vinyltrimethoxysilane oligomeric silica/magnesium oxide nanocomposite particles: development of magnesium oxide nanocomposite particles possessing a water-resistance ability.
Oikawa Y, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 7(25), 1-13 (2018)