Merck
679240
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラプロピル
≥98%, deposition grade
別名:
テトラプロポキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥19,700
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥19,700
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2O)4Si
CAS番号:
分子量:
264.43
Beilstein:
1706115
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
deposition grade
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4 (lit.)
bp
94 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO[Si](OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C12H28O4Si/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
InChI Key
ZQZCOBSUOFHDEE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
679240-BULK:
679240-50G:
679240-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
ゾルーゲル法への利用に最適化された成膜グレードのシラン化合物製品をご紹介します。
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
シリコン系材料のゾルゲル法による合成について解説していただきました。
すべて表示