Merck
218472
Sigma-Aldrich
オルトケイ酸テトラメチル
98%
別名:
テトラメトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥10,300
500 G
¥17,900
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥10,300
500 G
¥17,900
About This Item
化学式:
Si(OCH3)4
CAS番号:
分子量:
152.22
Beilstein:
1699658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
5.25 (vs air)
品質水準
蒸気圧
13 hPa ( 20 °C)
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CO[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
InChI Key
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
オルトケイ酸テトラメチル(TMOS)はケイ酸1及びクロムがドープされたケイ酸のゾル-ゲル合成や六角形のメソ多孔シリカ層の形成に広く使用されています。
クロムがド-プされたケイ酸のゾル-ゲル合成や六角形のメソ多孔シリカ層の形成に用いられます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
78.8 °F - closed cup
引火点(℃)
26 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
218472-500G:4548173310886
218472-BULK:
218472-VAR:
218472-5G:
218472-100G:4548173310879
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zian Lin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 47(34), 9675-9677 (2011-07-30)
An inorganic-organic hybrid affinity monolithic column was synthesized by a novel "one-pot" approach. The resulting hybrid affinity monoliths have potential applications in specific recognition and enrichment of glycoproteins.
Stephan Altmaier et al.
Journal of separation science, 31(14), 2551-2559 (2008-07-12)
Silica-based monolithic columns were prepared for HPLC with systematic variations of the tetramethoxysilane (TMOS) and polyethylene oxide (PEO) content as reactants in a sol-gel process accompanied by phase separation. The resulting monoliths showed differences in the macropore and silica skeleton
Shota Miyazaki et al.
Journal of chromatography. A, 1218(15), 1988-1994 (2010-12-24)
Chromatographic properties of a new type of monolithic silica rod columns were examined. Silica rod columns employed for the study were prepared from tetramethoxysilane, modified with octadecylsilyl moieties, and encased in a stainless-steel protective column with two polymer layers between
Carmen Carrasquilla et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(26), 10998-11005 (2012-06-26)
Structure-switching, fluorescence-signaling DNA and RNA aptamers have been reported as highly versatile molecular recognition elements for biosensor development. While structure-switching DNA aptamers have been utilized for solid-phase sensing, equivalent RNA aptamers have yet to be successfully utilized in solid-phase sensors
Josef Planeta et al.
Journal of chromatography. A, 1217(36), 5737-5740 (2010-08-03)
The temperature effects during the sol-gel process and ageing of the silica-based monolith on the structure and separation efficiency of the capillary columns (100microm i.d., 150mm) for HPLC separations were studied. The tested columns were synthesized from a mixture of
資料
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
一置換および二置換アルコキシシロキサンから合成された融解ゲルは、生物医学、電子工学、光電子工学などへの応用が期待されています。
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
すべて表示
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf