Merck
74595
Supelco
(±)-グリシドール
analytical standard
別名:
(±)-オキシラン-2-メタノール, 2,3-エポキシ-1-プロパノール, グリセロールグリシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,200
¥12,200
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
383562
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,200
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.15 (vs air)
蒸気圧
0.9 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥95.0% (GC)
自己発火温度
780 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.429-1.437
n20/D 1.433 (lit.)
bp
61-62 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OCC1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2
InChI Key
CTKINSOISVBQLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glycidol is an aliphatic epoxide[1] which may be used as a stabilizer in the manufacture of vinyl polymers, as an additive for oil and synthetic hydraulic fluids, and also as a diluent in some epoxy resins.[2]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F
引火点(℃)
72 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74595-BULK:
74595-VAR:
74595-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Carcinogenicity of glycidol in F344 rats and B6C3F1 mice.
Irwin RD, et al.
Journal of Applied Toxicology, 16(3), 201-209 (1996)
NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Glycidol (CAS No. 556-52-5) In F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Gavage Studies).
National Toxicology Program and others
National Toxicology Program Technical Report Series, 374(3), 1-1 (1990)
Hirotoshi Akane et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 34(12), 1389-1399 (2014-01-08)
We previously found that exposure to glycidol at 1000 ppm in drinking water caused axonopathy in maternal rats and aberrations in late-stage hippocampal neurogenesis, targeting the process of neurite extension in offspring. To identify the profile of developmental neurotoxicity of
Glycidol.
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 77, 469-486 (2000-12-02)
Kunio Wada et al.
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 769, 1-6 (2014-10-26)
The in vivo comet assay has been used for the evaluation of DNA damage and repair in various tissues of rodents. However, it can give false-positive results due to non-specific DNA damage associated with cell death. In this study, we