アッセイ
≥97.0% (GC)
密度
1.360 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
hydroxyl
SMILES記法
OCC(Cl)CCl
InChI
1S/C3H6Cl2O/c4-1-3(5)2-6/h3,6H,1-2H2
InChI Key
ZXCYIJGIGSDJQQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
199.4 °F
引火点(℃)
93 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
36295-25ML:
36295-VAR:
36295-5ML:
36295-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック