アッセイ
98%
形状
crystals
mp
130-133 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
OCC(Br)(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H6BrNO4/c4-3(1-6,2-7)5(8)9/h6-7H,1-2H2
InChI Key
LVDKZNITIUWNER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 化粧品用抗菌性保存剤の残留が健康な皮膚の常在性Staphylococcus epidermidisに及ぼす作用:この研究では、2-Bromo-2-nitro-1,3-propanediolなどのさまざまな抗菌性保存剤が健康な皮膚の細菌叢に及ぼす影響を、特にStaphylococcus epidermidisに焦点を当てて検討しています。結果から、このような保存剤は皮膚の健康維持に不可欠な皮膚の微生物バランスに影響を及ぼす可能性があることが示唆されています(Zhang et al., 2023)。
- グルタルアルデヒド、o-フタルアルデヒド、過酸化水素または2-bromo-2-nitro-1,3-propanediolで消毒した臨床資材の残存抗菌活性の細菌毒性試験による評価:この研究では、臨床資材に対する2-bromo-2-nitro-1,3-propanediolなどのさまざまな消毒薬の残存抗菌作用を評価し、医療環境における消毒プロトコルの改善に寄与しています(Lerones et al., 2004)。
- 硬表面に対する消毒薬の残留効果を検出するための微生物アッセイ法の開発と試験:この研究では、さまざまな産業における表面消毒戦略の強化を目的として、硬表面に対する2-bromo-2-nitro-1,3-propanediolなどの消毒薬の残留効果を評価するための微生物アッセイ法を開発しました(Marikal et al., 1999)。
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
134708-25G:
134708-500G:
134708-100G:
134708-VAR:
134708-BULK:
試験成績書(COA)