Merck
224057
Sigma-Aldrich
1-クロロ-4-フルオロベンゼン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,590
¥5,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,590
About This Item
化学式:
ClC6H4F
CAS番号:
分子量:
130.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,590
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
129-130 °C (lit.)
mp
−27-−26 °C (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
fluoro
SMILES記法
Fc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
224057-VAR:
224057-BULK:
224057-5G:
224057-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David J Kemp et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(18), 12503-12516 (2018-05-01)
The vibrations of the ground state cation (X[combining tilde]2B1) of para-chlorofluorobenzene (pClFB) have been investigated using zero-electron-kinetic-energy (ZEKE) spectroscopy. ZEKE spectra were recorded using different vibrational levels of the S1 state as intermediate levels, for which assignments were put forward
Asha Lal et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(2), 231-236 (2008-02-14)
A new extraction and cleanup procedure with gas chromatography was developed for the sensitive determination of acephate, dimethoate, malathion, diazinon, quinalphos, chlorpyrifos, profenofos, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, chlorothalonil and carbaryl using 1-chloro-4-fluorobenzene as an internal standard in fruits and vegetables. Several extracting