Merck
B60428
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-4-クロロベンゼン
99%
別名:
1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, p-Chlorophenyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥4,630
500 G
¥8,850
1 KG
¥16,900
¥4,630
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥4,630
500 G
¥8,850
1 KG
¥16,900
About This Item
化学式:
BrC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
191.45
Beilstein:
1099014
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,630
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals
bp
196 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI Key
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B60428-5G:
B60428-100G:
B60428-VAR:
B60428-BULK:
B60428-1KG:
B60428-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shigeo Hayashi et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 29(6), 846-867 (2014-02-13)
Because of the pivotal role of cyclooxygenase (COX) in the inflammatory processes, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) that suppress COX activities have been used clinically for the treatment of inflammatory diseases/syndromes; however, traditional NSAIDs exhibit serious side-effects such as gastrointestinal damage