Merck
D102202
Sigma-Aldrich
1,4-ジフルオロベンゼン
≥99%
別名:
2,5-Difluorobenzene, p-Difluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4F2
CAS番号:
分子量:
114.09
Beilstein:
1904541
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
88-89 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI Key
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 有機半導体合成:1,4-Difluorobenzeneを用いたof 6,13-difluoropentaceneの合成は、電子デバイスのための高性能有機半導体の開発におけるその役割を示しています。この研究では、電子材料の効率と安定性の改善におけるこの化合物の有用性を明らかにしています′(Tripp and Koert, 2020)。
  • 化学構造における疎水性:1,4-Difluorobenzeneなどのfluorobenzenesの漸進的疎水性に関する研究は、生物・化学系でのそれらの相互作用を理解するのに役立ち、これは疎水性表面や疎水性材料の設計に極めて重要です(Kumar et al., 2019)。
  • 分子配位化学:触媒や材料科学における潜在的用途のある新しい配位化合物の開発に重要な1,4-Difluorobenzeneを用いた、電荷分離されたアルカリ土類金属カチオンによるarenesとphosphinesの配位に関する研究(Garcia et al., 2018)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
D102202-BULK:
D102202-25G:
D102202-VAR:
D102202-100G:
試験成績書(COA)