Merck
222801
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzyl chloroformate
97%, for peptide synthesis
別名:
(4-Nitrophenyl)methyl carbonochloridate, (4-Nitrophenyl)methyl chloroformate, 4-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-Nitrobenzyloxycarbonyl chloride, p-nitrobenzyl chloroformate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2CH2C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
215.59
Beilstein:
912446
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
4-Nitrobenzyl chloroformate, 97%
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Carbonylations
mp
32-34 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(COC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO4/c9-8(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChI Key
MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
222801-VAR:
222801-5G:
222801-BULK:
222801-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eun Hyang Jang et al.
International journal of pharmaceutics, 580, 119237-119237 (2020-03-24)
Hypoxia is a characteristic feature of various ischemic diseases, including cancer. This study describes the development of glycol chitosan nanoparticles, hydrophobically modified with 4-nitrobenzyl chloroformate and folic acid (FA), that can specifically release drugs under hypoxic conditions. This hypoxia-responsive glycol