Merck
392847
Sigma-Aldrich
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルアルコール
98%
別名:
6-ニトロベラトリルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H2(OCH3)2CH2OH
CAS番号:
分子量:
213.19
Beilstein:
1880093
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
145-148 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(CO)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO5/c1-14-8-3-6(5-11)7(10(12)13)4-9(8)15-2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
InChI Key
WBSCOJBVYHQOFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルアルコール(6-ニトロベラトリルアルコール)は、2-ニトロベンジルアルコール誘導体です。リグニンペルオキシダーゼによるベラトリル(3,4-ジメトキシベンジル)アルコールの酸化生成物の1つであると報告されています(Phanerochaete chrysosporiumから単離)。
アプリケーション
4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルアルコール(6-ニトロベラトリルアルコール)は、光不安定モノマーである4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルメタクリレートとケージドシクロフェン-OHリガンドである2-(4-((4-(4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルオキシ)フェニル)シクロヘキシリデン)メチル)フェノキシ)-N,N-ジメチルエタンアミンの合成に使用される適切な試薬です。
以下の合成に使用することができます。
  • 1-[[(クロロカルボニル)オキシ]メチル]-4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンゼン
  • 光不安定性保護基であるビス(4,5-ジメトキシ-2-ニトロフェニル)エチレングリコール
  • 光学的に敏感なモノマー
  • ニトロベラトリル(NV)で保護されたα-ヒドロキシ酢酸のシアノメチル(CM)エステル(α-G)(NV-α-G-CM)の調製に必要な、ニトロベラトリル(NV)で保護されたα-ヒドロキシ酢酸(α-G)(NV-α-G-OH)、
  • 4,5-ジメトキシ-2-ニトロベンジルp-ニトロ-フェニルカーボネート
  • アミノ糖のアミノ官能基の保護に使用される、試薬6-ニトロベラトリルオキシカルボニルクロリド(NVOCCl)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
392847-BULK:
392847-1G:
392847-10G:
392847-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrew A Brown et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(3), 1744-1749 (2009-01-10)
The use of photolabile protecting groups (PGs) as a means to create latent hydrophilic surfaces is presented. Naturally hydrophobic PGs, based on o-nitrobenzyl chemistry, are used on polymer side chains, poised for cleavage upon exposure to UV light. Removal of
Nadezda Fomina et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(28), 9540-9542 (2010-06-24)
A new light-sensitive polymer containing multiple light-sensitive triggering groups along the backbone and incorporating a quinone-methide self-immolative moiety was developed and formulated into nanoparticles encapsulating a model pharmaceutical Nile Red. Triggered burst release of the payload upon irradiation and subsequent
Bis (4, 5-dimethoxy-2-nitrophenyl) ethylene glycol: a new and efficient photolabile protecting group for aldehydes and ketones.
Kantevari S, et al.
Tetrahedron, 61(24), 5849-5854 (2005)
Photosensitive protecting groups of amino sugars and their use in glycoside synthesis. 2-nitrobenzyloxycarbonylamino and 6-nitroveratryloxycarbonylamino derivatives.
Amit B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 39(2), 192-196 (1974)
Peptide backbone mutagenesis of putative gating hinges in a potassium ion channel.
Yasuo Nagaoka et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 9(11), 1725-1728 (2008-06-11)