Merck
406023
Sigma-Aldrich
ジエチル亜鉛 溶液
1.0 M in heptane
別名:
亜鉛ジエチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2Zn
CAS番号:
分子量:
123.51
Beilstein:
3587207
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
濃度
1.0 M in heptane
bp
98 °C
密度
0.74 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Zn]CC
InChI
1S/2C2H5.Zn/c2*1-2;/h2*1H2,2H3;
InChI Key
HQWPLXHWEZZGKY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Diethylzinc solution can be used in the synthesis of:
  • Bis(pyridylpyrrolyl)zinc luminescent complexes.
  • A versatile building block, 5-(ketoaryl)thiazole.
  • ZnxCd1-xSe nanocrystals having high luminescence properties.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
406023-BULK:
406023-100ML:4548173940205
406023-VAR:
406023-800ML:4548173940212
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Composition-Tunable ZnxCd1-xSe nanocrystals with high luminescence and stability.
Xinhua Z, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(28), 8589-8594 (2003)
Pyridylpyrrolides as alternatives to cyclometalated phenylpyridine ligands: synthesis and characterization of luminescent zinc and boron pyridylpyrrolide complexes.
Klappa JJ, et al.
Dalton Transactions, 883-891 (2004)
Practical synthesis of a highly functionalized thiazole ketone.
Frey LF, et al.
Tetrahedron, 59(33), 6363-6373 (2003)
Efficient chirality switching in the addition of diethylzinc to aldehydes in the presence of simple chiral alpha-amino amides.
M Isabel Burguete et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(47), 9002-9005 (2007-09-26)
Tummanapalli Satyanarayana et al.
Organic letters, 9(2), 251-253 (2007-01-16)
A strong asymmetric amplification is observed in the addition of diethylzinc on aromatic aldehydes in the presence of the bistriflamide of trans-1,2-diaminocyclohexane 3a. The asymmetric amplification originates from the insolubility of the catalyst precursor 3a of low enantiomeric excess (ee)