Merck
217220
Sigma-Aldrich
硝酸イッテルビウム(III) 五水和物
99.999%
別名:
Ytterbium(+3) trinitrate pentahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,300
25 G
¥55,900
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥13,300
25 G
¥55,900
About This Item
化学式:
Yb(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
449.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999%
フォーム
crystals, granules or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Yb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.5H2O.Yb/c3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;5*1H2;/q3*-1;;;;;;+3
InChI Key
XIOPWXFTXDPBEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸イッテルビウム(III)五水和物は、白色の吸湿性塩です。水とアルコールに溶けます。セラミックスの合成に広く使用されています。
アプリケーション
硝酸イッテルビウム(III)五水和物は以下の用途に使用されます:
  • 燃焼合成によって調製されたTb3+–Yb3+共ドープCaF2蛍光体を調製するための前駆体として。[1]
  • NIR(近赤外)窓において光学機能を備えたCs2AgInCl6ダブルペロブスカイトを合成するためのドーパントとして。[2]
溶液前駆体プラズマスプレーを使用して超疎水性セラミックコーティングを形成します。[3]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
217220-BULK:
217220-5G:
217220-VAR:
217220-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Near-Infrared Emission of Yb-Doped Cs2AgInCl6 Double Perovskite Microcrystals and Nanocrystals
Yogesh Mahor, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 123, 15787-15793 (2019)
Photon up-conversion production in Tb3+?Yb3+ co-doped CaF2 phosphors prepared by combustion synthesis
Nikifor Rakov, et al.
Materials Research Bulletin, 74, 103-108 (2016)
Superhydrophobic ceramic coatings by solution precursor plasma spray
Yuxuan Cai, et al.
Scientific Reports, 6, 24670-24670 (2016)
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
スペクトル変換におけるランタノイドイオンは、光子変換によって太陽電池の効率を高めます。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。