Merck
207918
Sigma-Aldrich
硝酸ユウロピウム(III) 五水和物
99.9% trace metals basis
別名:
三硝酸ユウロピウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥12,300
10 G
¥49,500
50 G
¥173,000
¥12,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥12,300
10 G
¥49,500
50 G
¥173,000
About This Item
化学式:
Eu(NO3)3 · 5H2O
CAS番号:
分子量:
428.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.[Eu+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Eu.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
InChI Key
BBGDGFQCQRFYCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸ユウロピウム(III)五水和物は、発光特性を示す白色結晶です。ナノ材料やペロブスカイト太陽電池を作製するための前駆体として広く使用されています。
アプリケーション
硝酸ユウロピウム(III)五水和物は以下に使用できます:
  • ディスプレイ用途向けのゾル-ゲル法によるY2O3:Eu3+薄膜 蛍光体の合成のための前駆体。[1]
  • 結晶性ナノ蛍光体の調製のためのドーパント。 このナノ蛍光体は親水性の白色発光ダイオードであるため、バイオイメージングに適しています 。[2]
  • 集光効率を向上させた色素増感太陽電池の作製 。[3]
  • さまざまな金属酸化物ナノ粒子の調製のためのドーパント。 例えば、ZnOナノ粒子などの光触媒の 用途。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
207918-BULK:
207918-VAR:
207918-1G:
207918-10G:
207918-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical properties of sol?gel derived Y2O3:Eu3+ thin-film phosphors for display applications
Jun Yeol Cho, et al.
Thin Solid Films, 515, 3373-3379 (2007)
Annealing and doping effects on the structure of europium-doped HfO 2 sol-gel material.
Villanueva-Iba?ez M,et al.
Opt. Mater., 24(1), 51-57 (2003)
Sonika Kadyan et al.
Luminescence : the journal of biological and chemical luminescence, 35(5), 673-683 (2020-01-23)
The solution combustion technique was used to synthesize MLaAl3 O7 (M = Ba, Ca, Mg, and Sr) nanophosphors-doped with Eu3+ using metal nitrates as precursors. The photoluminescence (PL) emission spectra exhibited three peaks at 587-591, 610-616, and 653-654 corresponding to
Hydrothermal synthesis, structures and luminescent properties of nanocrystaline Ca8Gd2(PO4)6O2:Eu2+, Eu3+ phosphors
L. Krishna Bharat, et al.
Chemical Engineering Journal, 240, 179-186 (2014)
Mariano Laguna et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(35), 11575-11583 (2017-08-08)
Uniform Eu-doped NaGd(WO
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
スペクトル変換におけるランタノイドイオンは、光子変換によって太陽電池の効率を高めます。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf