Merck
451134
Sigma-Aldrich
硝酸ガドリニウム(III) 六水和物
99.99% trace metals basis
別名:
三硝酸ガドリニウム六水化物, 硝酸ガドリニウム(Gd(NO))六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,000
50 G
¥75,500
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,000
50 G
¥75,500
About This Item
化学式:
Gd(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
451.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥18,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
密度
2.332 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI Key
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この製品は、バイオセンシングおよびイメージング用の発光性ランタニド(Ln)ナノ粒子の調製の前駆体として使用されました。1 この製品は、ポリヒドロキサメート(PHA)キレート剤を用いる実験室廃水排出物からの Gd(III)の予備濃縮および除去の研究に使用されました。[1]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
451134-10G:
451134-BULK:
451134-50G:
451134-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Poly-hydroxamic acid (PHA) matrix for gadolinium pre-concentration and removal.
Singha M, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 302(2), 961-966 (2014)
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
スペクトル変換におけるランタノイドイオンは、光子変換によって太陽電池の効率を高めます。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf