Merck
217212
Sigma-Aldrich
硝酸テルビウム(III) 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Terbium(3+) trinitrate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥21,800
10 G
¥57,400
¥21,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥21,800
10 G
¥57,400
About This Item
化学式:
Tb(NO3)3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
453.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
不純物
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Tb/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI Key
UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
センサー応用が期待できる蛍光特性を持つ永続的細孔性材料の[Tb2(1,4-ベンゼンジカルボキシラート)3]を形成します。[1]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
217212-2G:
217212-BULK:
217212-VAR:
217212-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Balwinder Kaur et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 214, 261-268 (2019-02-21)
Highly crystalline polyethylene glycol (PEG) coated Tb3+ doped ZnS nanoparticles have been synthesized and successfully used for norfloxacin sensing. The crystallographic and morphological analyses of PEG coated Tb3+ doped ZnS nanoparticles were performed by X-ray diffraction and Transmission electron microscopy
Svetlana V Fedorenko et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 76, 551-558 (2017-05-10)
The work introduces Tb(III)-centered luminescence of amino-modified silica nanoparticles doped with Tb(III) complexes for cellular imaging. For these purposes water-in-oil procedure was optimized for synthesis of 20 and 35nm luminescent nanoparticles with amino-groups embedded on the surface. The obtained results
Reineke, T.M. et al.
Journal of the American Chemical Society, 121, 1651-1651 (1999)
Svetlana V Fedorenko et al.
Journal of inorganic biochemistry, 182, 170-176 (2018-02-28)
The present work introduces composite luminescent nanoparticles (Ag0-Tb3+-SNs), where ultra-small nanosilver (4 ± 2 nm) is deposited onto amino-modified silica nanoparticles (35±6 nm) doped by green luminescent Tb(III) complexes. Ag0-Tb3+-SNs are able to image cancer (Hep-2) cells in confocal microscopy measurements due to
Elisabetta Fanizza et al.
International journal of molecular sciences, 20(13) (2019-06-30)
The low photostability of conventional organic dyes and the toxicity of cadmium-based luminescent quantum dots have prompted the development of novel probes for in vitro and in vivo labelling. Here, a new fluorescent lanthanide probe based on silica nanoparticles is
資料
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
スペクトル変換におけるランタノイドイオンは、光子変換によって太陽電池の効率を高めます。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.
レアアース(希土類元素)は、自動車の触媒、スクリーンの色、電子機器の磁石など、世界中の日常生活に欠かせません。現代生活に欠かせない資源。