Merck
216844
Sigma-Aldrich
臭化マグネシウム 六水和物
99%
別名:
二臭化マグネシウム六水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥8,940
1 KG
¥23,100
¥8,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥8,940
1 KG
¥23,100
About This Item
化学式:
MgBr2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
292.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥8,940
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
crystals and lumps
密度
2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI Key
LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Magnesium bromide hexahydrate is a white crystalline solid used in the field of catalysis and energy storage devices.[1]
アプリケーション
Magnesium bromide hexahydrate can be used:
  • As a catalyst to synthesize dihydropyrimidines via a one-pot Biginelli reaction.[1]
  • As an electrolyte and active bromine source for electrochemica loxidation of sec-alcohols.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
216844-VAR:
216844-BULK:
216844-1KG:
216844-5G:
216844-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Electrochemical oxidation of sec-alcohols with MgBr2?6H2O
Kosuke Yamamoto, et al.},
Tetrahedron, 1, 100010-100010 (2023)
Magnesium Bromide and Magnesium Chloride Hexahydrate Catalyzed One-Pot Synthesis of Dihydropyrimidines via Biginelli Reaction under Solvent-Free Conditions
Sirin Gulten
Journal of Heterocyclic Chemistry, 50, 391-395 (2013)