Merck
215139
Sigma-Aldrich
ピリジントリフルオロアセタート
98%
別名:
トリフルオロ酢酸 ピリジン塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥23,700
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥23,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6F3NO2
CAS番号:
分子量:
193.12
Beilstein:
3735993
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
chunks
mp
83-86 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 5%, clear, colorless
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
c1ccncc1.OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H5N.C2HF3O2/c1-2-4-6-5-3-1;3-2(4,5)1(6)7/h1-5H;(H,6,7)
InChI Key
NRTYMEPCRDJMPZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
ピリジントリフルオロアセテートは、ベンゼン[1]中のカルボン酸アルキルアンモニウムと逆ミセルを形成します。
アプリケーション
  • On-tissue chemical oxidation followed by derivatization for mass spectrometry imaging:生化学分析用途で役立つ可能性のある、ピリジントリフルオロアセタートを使用してヒドロキシ基を含有する生体分子の質量分析イメージングを促進する手法を調査しています(Wang et al., 2023)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
215139-5G:
215139-BULK:
215139-100G:
215139-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Osmotic and activity coefficients of some pyridine complexes with halogenoacetic acids in benzene at 25?C.
Dega-Szapran Z and Szafran M.
Journal of Molecular Liquids, 25(2), 109-113 (1983)