アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
InChI Key
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- オリゴデオキシヌクレオチド12-merの合成に必要なホスホロアミダイト試薬の調製
- 1,2-ジアシル-sn-グリセロホスファチジルセリンの合成におけるリン酸化試薬
- デオキシリボヌクレオシドホスホロアミダイトのin situ調製
- 2'-デオキシ-2'-フルオロ-3'-O-(β-シアノエチル-N,N-ジイソプロピルホスホロアミド酸)-5'-O-(4-メトキシトリチル)-4'-チオ-β-D-アラビノウリジンおよび1-(3-O-(β-シアノエチル-N,N-ジイソプロピルホスホロアミド酸)-2-デオキシ-2-フルオロ-5-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-4-チオ-β-D-アラビノフラノシル)-チミンの調製
- 亜リン酸化ヌクレオチドの合成用試薬
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
305995-1G:4548173132419
305995-5G:4548173295800
305995-BULK:
305995-VAR:
305995-500MG:4548173132426