Merck
213810
Sigma-Aldrich
ジエチルシアナミド
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥16,300
¥16,300
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥16,300
About This Item
化学式:
(C2H5)2NCN
CAS番号:
分子量:
98.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥16,300
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
186-188 °C (lit.)
密度
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCN(CC)C#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-3-7(4-2)5-6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
Diethylcyanamide reacts with hexane solution of lithium diethylamide to yield lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate[1].
アプリケーション
Diethylcyanamide was used in the preparation of N,N′−substituted-5,5′−diamino-3,3′-bi-1,2,4-oxadiazoles[2].
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
213810-BULK:
213810-250G:
213810-10G:
213810-VAR:
213810-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scott D Bunge et al.
Inorganic chemistry, 48(16), 8037-8043 (2009-07-25)
Diethylcyanamide is added to a hexanes solution of lithium diethylamide [LiN(CH(2)CH(3))(2)] resulting in the formation of lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate, [Li(mu-TEG)](6) (1). Upon successful isolation of 1, the metathesis reaction of MX(2) (MX(2) = MnBr(2), FeBr(2), CoBr(2), and ZnCl(2)) with [Li(mu-TEG)](6) and
N, N′-disubstituted-5, 5′-diamino-3, 3′-bi-1,2,4-oxadiazoles.
Witteveen AJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 89(2), 121-128 (1970)