Merck
328472
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-cyanamide
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)2NCN
CAS番号:
分子量:
76.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % D
屈折率
n20/D 1.4076 (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])N(C#N)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
OAGOUCJGXNLJNL-WFGJKAKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65.00 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328472-VAR:
328472-5G:
328472-1G:
328472-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)