Merck
207772
Sigma-Aldrich
ヨウ素
ACS reagent, ≥99.8%, solid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,300
100 G
¥13,400
500 G
¥39,000
4 X 100 G
¥42,900
1 KG
¥115,000
2.5 KG
¥172,000
12 KG
¥574,000
¥6,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,300
100 G
¥13,400
500 G
¥39,000
4 X 100 G
¥42,900
1 KG
¥115,000
2.5 KG
¥172,000
12 KG
¥574,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
I2
CAS番号:
分子量:
253.81
Beilstein:
3587194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141916
eCl@ss:
38050601
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥6,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
9 (vs air)
蒸気圧
0.31 mmHg ( 25 °C)
1 mmHg ( 38.7 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
solid
抵抗性
1.3E15 μΩ-cm
不純物
≤0.01% nonvolatiles
bp
184 °C (lit.)
mp
113 °C (lit.)
微量陰イオン
Cl- and Br-: ≤0.005%
保管温度
room temp
SMILES記法
II
InChI
1S/I2/c1-2
InChI Key
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヨウ素は様々な溶媒(ジオキサン、イソブチレン、p-キシレン、ベンゼン)中で非常に高い誘電分極を示します。[1]
アプリケーション
カルボン酸とアルコールの縮合又はエステル交換反応によるエステル合成用の触媒です。
ヨウ素が触媒するエステル化及びエステル交換反応はマイルドで効率の良い方法です。
ヨウ素は薄層クロマトグラフィー(TLC)での9-ブロモノナン酸、アリルエステルの容易な視覚化に使用されています。[2]また3′-末端にホスホロチオエートを持つオリゴデオキシヌクレオチドの合成に必要な、酸化溶液の調製にも使用されています。[3]
ヨウ素は触媒として使用することができます:
  • 5-(4-ニトロフェニル)-10,15,20-トリフェニルポルフィリンの合成。[4]
  • 飽和炭化水素の酸化的C-H結合アミノ化。[5]
  • ベンジルオキシカルボニル(Cbz)基によるアミンの保護。[6]
  • β-ケトエステル及び2-ピリジニル-β-エステルのアルケンとの直接酸化的結合/環形成(それぞれジヒドロフラン及びインドリジンを合成)。[7]
  • アリルチオシアネートを合成する芳香族系のチオシアン化。[8]
  • 三酢酸セルロースを合成するセルロースと無水酢酸のエステル化。[9]
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system, Thyroid
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
207772-5G:4548173114798
207772-1KG:
207772-12KG:
QR-043-100G:
207772-BULK:
207772-100G:4548173114767
207772-4X100G:
207772-500G:4548173114781
207772-6X500G:4548173250571
207772-2.5KG:4548173114774
207772-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Iodine-catalyzed one-pot synthesis of unsymmetrical meso-substituted porphyrins.
Boens B, et al.
Tetrahedron, 66(11), 1994-1996 (2010)
Iodine-Catalyzed Radical Oxidative Annulation for the Construction of Dihydrofurans and Indolizines.
Tang S, et al.
Organic Letters, 17(10), 2404-2407 (2015)
Iodine catalyzed esterification of cellulose using reduced levels of solvent.
Biswas A, et al.
Carbohydrate Polymers, 68(3), 555-560 (2007)
An Iodine-Catalyzed Hofmann-Loffler Reaction.
Martinez C and Mu?iz K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(28), 8287-8291 (2015)
Julien A Boos et al.
Nucleic acids research, 41(15), e145-e145 (2013-06-15)
Efficient tissue-specific delivery is a crucial factor in the successful development of therapeutic oligonucleotides. Screening for novel delivery methods with unique tissue-homing properties requires a rapid, sensitive, flexible and unbiased technique able to visualize the in vivo biodistribution of these
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf