Merck
204021
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロ白金(IV)酸アンモニウム
99.995% trace metals basis
別名:
塩化第二白金アンモニウム, 白金(IV)-塩化アンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,500
¥31,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,500
About This Item
化学式:
(NH4)2PtCl6
CAS番号:
分子量:
443.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38191314
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥31,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.995% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Pt/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
InChI Key
PCCGQTHFYHJATL-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
特徴および利点
Cu(OAc)2およびH2Sと反応して、反磁性材料および半導体に用途があるCu2PtIIPt3IVS8を生成します。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
204021-BULK:
204021-1G:
204021-VAR:
204021-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R D Murdoch et al.
International archives of allergy and applied immunology, 77(4), 456-458 (1985-01-01)
Hooded Lister rats were sensitised to the halide salt of platinum ammonium tetrachloroplatinate(II)[(NH4)2PtCl4] in its conjugated form with ovalbumin. Sensitisation was achieved by intraperitoneal injection with Bordetella pertussis vaccine as adjuvant, followed 21 days later by a further injection in
Allergy to the complex salts of platinum. A review of the literature and three case reports.
P Orbaek
Scandinavian journal of work, environment & health, 8(2), 141-145 (1982-06-01)
Raghunandan Sharma et al.
ACS omega, 4(13), 15711-15720 (2019-10-02)
A water-assisted control of Pt nanoparticle size during a surfactant-free, microwave-assisted polyol synthesis of the carbon-supported platinum nanoparticles (Pt/C) in a mixture of ethylene glycol and water using (NH4)2PtCl6 as the Pt precursor is demonstrated. The particle size was tuned
A J Newman Taylor et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 160(2), 435-438 (1999-08-03)
The development of sensitization to inhaled allergens is determined by the interaction of multiple genetic and environmental influences. Occupational sensitization to low-molecular-weight chemicals allows a specific immunological response to an inhaled hapten to be studied in a well-defined population with
Sara Porro et al.
La Medicina del lavoro, 103(2), 123-129 (2012-05-25)
Occupational exposure to platinum salts may cause the onset of skin and respiratory disorders with an IgE-mediated allergic mechanism. The diagnosis of occupational asthma due to platinum salts was, in a small number of cases, achieved also via occupational specific