Merck
206253
Sigma-Aldrich
ヘキサクロロロジウム(III)酸アンモニウム
reagent grade
別名:
ロジウム(III)-アンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)3RhCl6
CAS番号:
分子量:
369.74
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
reagent grade
形状
powder
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].[NH4+].Cl[Rh-3](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.3H3N.Rh/h6*1H;3*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI Key
OJNYBYILSUWBHM-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206253-1G:4548173930916
206253-BULK:
206253-VAR:
206253-5G:
206253-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lenka Svecova et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-12)
In this work, the aqueous speciation of Rh(III) in chloride medium was investigated by UV-vis spectroscopy for ligand to metal ratios R = (Cl-)/(Rh) ranging from 300 to 5000, at fixed Rh concentration (2.4 × 10-3 M). Under the chemical