Merck
901435
Sigma-Aldrich
メチルアンモニウム・ブロミド
greener alternative
≥99%, anhydrous
別名:
Methanamine hydrobromide, methylamine hydrobromide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥18,700
¥18,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥18,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH6BrN
CAS番号:
分子量:
111.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥18,700
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
CN.Br
InChI
1S/CH5N.BrH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI Key
ISWNAMNOYHCTSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、「エネルギー効率」を向上させた製品です。
アプリケーション
Methylammonium bromide(MABr)は、ペロブスカイト太陽電池の作製における添加物として使用されます。ペロブスカイトフィルムの結晶品質や安定性の向上に役立ち、光起電性能の強化につながります。
有機ハロゲン化物ベースのペロブスカイトは、太陽電池用途の重要な材料として出現しました[1][2][3][4]。水分含量が非常に低い当社のペロブスカイト前駆体は、ペロブスカイトベースの太陽電池のバンドギャップ、キャリア拡散長、および電力変換効率の最適化に必要な混合カチオンまたはアニオンペロブスカイトの合成に有用です。
注意
  • 非常に高い吸湿性を有しています。
  • グローブボックス内で取り扱ってください。
  • 取扱いと保管は窒素雰囲気下で行ってください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901435-BULK:
901435-VAR:
901435-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Da-Seul Choi et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(6) (2020-06-04)
PC61BM is commonly used in perovskite solar cells (PSC) as the electron transport material (ETM). However, PC61BM film has various disadvantages, such as its low coverage or the many pinholes that appear due to its aggregation behavior. These faults may
Recent Advances in Hybrid Halide Perovskites-based Solar Cells.
Kalyanasundaram K, et al.
Material Matters , 11, 3-3 (2016)
Entropic stabilization of mixed A-cation ABX3 metal halide perovskites for high performance perovskite solar cells.
Yi C, et al.
Energy & Environmental Science, 9, 656-656 (2016)
Photovoltaic mixed-cation lead mixed-halide perovskites: links between crystallinity, photo-stability and electronic properties.
Rehman W, et al.
Energy & Environmental Science, 10, 361-361 (2017)
Hyunha Yang et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(12), 13824-13835 (2020-03-07)
Flexible perovskite solar cells (PSCs) have attracted significant interest as promising candidates for portable and wearable devices. Copper nanowires (CuNWs) are promising candidates for transparent conductive electrodes for flexible PSCs because of their excellent conductivity, flexibility, and cost-effectiveness. However, because
資料
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
A brief tutorial on alternative energy materials for advanced batteries and fuel cells, as well as high-purity inorganics, conducting polymers, and electrolytes.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
すべて表示
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
ペロブスカイト太陽電池の概要について、グレッツェル教授にレビューしていただきました。ハイブリッドペロブスカイト太陽電池は、過去数年間でその太陽光変換効率は急激に上昇し、今一番注目されている技術の一つです。