アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
56 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)N=C=S
InChI
1S/C4H5NO2S/c1-2-7-4(6)5-3-8/h2H2,1H3
InChI Key
BDTDECDAHYOJRO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
196126-5G:
196126-1G:
196126-VAR:
196126-BULK:
196126-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック