Merck
193682
Sigma-Aldrich
2-Isobutylthiazole
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,230
¥15,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,230
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H11NS
CAS番号:
分子量:
141.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,230
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
180 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Cc1nccs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-6(2)5-7-8-3-4-9-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI Key
CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
136.4 °F - closed cup
引火点(℃)
58 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193682-BULK:
193682-1G:
193682-VAR:
193682-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
DyBOBS: a dynamic biomimetic assay for odorant-binding to odor-binding protein.
Yabuki M, et al.
Chemosensory Perception, 3(2), 108-117 (2010)
B V Burger et al.
Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences, 43(9-10), 731-736 (1988-09-01)
2-Isobutyl-1,3-thiazole and its 4,5-dihydro derivative were identified in the preorbital gland secretions of the grey duiker, Sylvicapra grimmia, and the red duiker, Cephalophus natalensis, but are absent from the preorbital secretion of the blue duiker, C. monticola. These two compounds
K F Christiansen et al.
Food science and technology international = Ciencia y tecnologia de los alimentos internacional, 17(2), 143-154 (2011-03-26)
A tomato flavor enhancer, 2-isobutylthiazole (IBT), was added (5 mg/kg) to dressings emulsified with either a whey protein concentrate-80 (WPC-80), a WPC-80 hydrolysate or β-lactoglobulin at high pressure (70 MPa) at either 20 or 75 °C. The short (2-4 min)
Yair Bezman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 51(3), 722-726 (2003-01-23)
Significant tomato matrix effects on the volatility of certain fresh tomato odorants were found. The concentrations of odorants such as (E,E)-2,4-decadienal, beta-damascenone, and beta-ionone, in crushed fresh tomato fruit obtained by solid-phase microextraction (SPME), resulting from a tomato matrix calibration