Merck
228001
Sigma-Aldrich
3-メチル-2-オキサゾリジノン
99.5%
別名:
3-メチル-1,3-オキサゾリジン-2-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥5,250
¥5,250
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥5,250
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2
CAS番号:
分子量:
101.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,250
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
87-90 °C/1 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2/c1-5-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
VWIIJDNADIEEDB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-Methyl-2-oxazolidinone mixed with ethylene carbonate or dimethyl carbonate in the presence of lithium tetrafluoroborate or lithium hexafluorophosphate has been used as an electrolyte in lithium batteries[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
228001-VAR:
228001-100G:
228001-BULK:
228001-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Is 3-methyl-2-oxazolidinone a suitable solvent for lithium-ion batteries?
Gzara L, et al.
Journal of Power Sources, 156(2), 634-644 (2006)