Merck
378658
Sigma-Aldrich
1-(2-ヒドロキシエチル)-2-イミダゾリジノン 溶液
75% in H2O
別名:
1-(ヒドロキシエチル)エチレン尿素, NSC 5775
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥7,120
¥7,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥7,120
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10N2O2
CAS番号:
分子量:
130.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,120
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
75% in H2O
屈折率
n20/D 1.466
密度
1.19 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCCN1CCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O2/c8-4-3-7-2-1-6-5(7)9/h8H,1-4H2,(H,6,9)
InChI Key
HBAIZGPCSAAFSU-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone has been identified as monoethanolamine (MEA) degradation product in IMC Chemicals Facility in Trona, CA plant performing CO2 capture from flue gas.[1] It was also identified from the MEA reclaimer from a CO2 capture facility product.[2] It was also identified as the most stable thermal degradation product of MEA.[3]
アプリケーション
HIV-1インテグラーゼインヒビター合成に用いる反応剤
以下の合成に用いる反応剤です。
MDM2-p53タンパク質-タンパク質相互作用インヒビター
アミノ酸から誘導したヘテロ環
ドーパミンD-2およびセロトニン5-HT2のアンタゴニスト
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
378658-BULK:
378658-VAR:
378658-1L:
378658-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Degradation pathways for monoethanolamine in a CO2 capture facility.
Strazisar BR, et al.
Energy and Fuels, 17(4), 1034-1039 (2003)
Degradation of monoethanolamine used in carbon dioxide capture from flue gas of a coal-fired electric power generating station.
Strazisar BR, et al.
Journal of Energy & Environmental Research, 1(1), 32-39 (2001)
Thermal degradation of monoethanolamine and its effect on CO2 capture capacity.
Zoannou K-S, et al.
International Journal of Greenhouse Gas Control, 17, 423-440 (2013)