Merck
92468
Sigma-Aldrich
N,N'-トリメチレン尿素
≥98.0%
別名:
3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン, N,N'-プロピレン尿素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥19,100
¥19,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥19,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2O
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
107758
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98.0%
フォーム
crystals
mp
263-267 °C (lit.)
264-267 °C
SMILES記法
O=C1NCCCN1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7)
InChI Key
NQPJDJVGBDHCAD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
WGK
WGK 1
引火点(°F)
316.4 °F - closed cup
引火点(℃)
158 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
92468-250G:
92468-VAR:
92468-BULK:
92468-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)